piasek morski, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny, oczyszczone kwasem, calcinated
Dostawca: VWR Chemicals
86152.290EA
450
PLN
86152.290
86152.360
86152.460
piasek morski, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny, oczyszczone kwasem, calcinated
piasek morski
Formuła:
SiO₂ |
Numer CAS:
14808-60-7 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Particle size (0.1-0.3 mm) | Min. 80 % |
Iron soluble in acid | Max. 100 ppm |
Loss on ignition (900°C) | Max. 0.1 % |
Substances soluble in HCl | Max. 0.2 % |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |