Drukuj
VWR®, zapasowe zakrętki do karbiolek VWR®
Dostawca: VWR Collection
216-1840EA 74.4 PLN
216-1840 216-1841
VWR®, zapasowe zakrętki do karbiolek VWR®
Nakrętki Nakrętki
Spare caps are designed for use with either narrow mouth or wide mouth VWR® carboys
Autoclavable.