J.T.Baker® BAKERBOND®, nośnik szerokoporowy, DEAM (słaby wymieniacz anionowy)
Dostawca: Avantor
7472-02EA
0
PLN
7472-02
7473-00
J.T.Baker® BAKERBOND®, nośnik szerokoporowy, DEAM (słaby wymieniacz anionowy)
Sorbenty chromatograficzne
Sorbenty do HPLC
Wypełnienie do przygotowania i skalowania jest przeznaczone do stosowania pod niskim ciśnieniem z pompą perystaltyczną.