Drukuj
J.T.Baker® BAKERBOND®, szerokoporowate nośniki butylowe (C4) do fazy odwróconej
Dostawca: Avantor
7283-00EA 0 PLN
7283-00 7283-02
J.T.Baker® BAKERBOND®, szerokoporowate nośniki butylowe (C4) do fazy odwróconej
Sorbenty chromatograficzne Sorbenty do HPLC
Wypełnienie do przygotowania i skalowania jest przeznaczone do stosowania pod niskim ciśnieniem z pompą perystaltyczną.