Drukuj
chlorek tiaminy, chlorowodorek, powder
Dostawca: MP Biomedicals
Synonim: Aneurine hydrochloride, 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride hydrochloride, Thiaminium chloride, VitamineB1 hydrochloride
0219474983 0219474925 0219474980
ICNA0219474983EA 1330 PLN
ICNA0219474983 ICNA0219474925 ICNA0219474980
chlorek tiaminy, chlorowodorek, powder
chlorek tiaminy, chlorowodorek
Used in fluorometric determination of mercury. Required to support energy metabolism and amino acid synthesis in cultured cells. Present in many classical and serum-free formulations.
Uwaga: Research use only (RUO). Ready for CE IVD labeling of clinical applications.
Formuła: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
MW: 337.27 g/mol
Temp. topnienia: 164 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012780
Numer CAS: 67-03-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-641-8
Klasyfikacja Merck : 13,09366
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
pH 2,7 - 3,4 (1% aq soln)
UV/VIS: OD400 ≤0,25 (1% aq soln)
Loss on Drying ≤5,0%
Residue on Ignition ≤0,2%