Drukuj
D(+)-glukoza, white powder, Molecular Biology Grade
Dostawca: MP Biomedicals
0219402483 0219402491
ICNA0219402483EA 151 PLN
ICNA0219402483 ICNA0219402491
D(+)-glukoza, white powder, Molecular Biology Grade
D(+)-glukoza
D-(+)-Glucose is ideal as a culture media component.
Uwaga: Research use only (RUO).
Formuła: C₆H₁₂O₆
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00148912
Numer CAS: 50-99-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ec28c7fd4803097405f8eaef3171b3a40d40c5&vid=62627c96e2ae9f2a0cae732d0ddf0a100247298e&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
Optical Rotation (c=10, Water, NH4OH) +52,5 ± 5°
Moisture Report Result