Drukuj
Wskaźniki biologiczne, samodzielne testy, STERILtest
Dostawca: LIOFILCHEM
91100 91101 20199 91150
91100.EA 3170 PLN
91100. 91101. 20199-VWR 91150.
Wskaźniki biologiczne, samodzielne testy, STERILtest
Wskaźniki sterylizacji
Biological indicators for validating the sterilisation using steam sterilisation (autoclaves).
Devices with nutrient medium, pH indicator and discs with spores of Geobacillus stearothermophilus (GST) for steam sterilisation or Bacillus atropheus (BAT) for ethylene oxide sterilisation.