Drukuj
Wymazówki do monitorowania powierzchni, Contam
Dostawca: LIOFILCHEM
86102 86100 86103 86101 86105 86104
86102.EA 836 PLN
86102. 86100. 86103. 86101. 86105. LIOF86104
Wymazówki do monitorowania powierzchni, Contam
Systemy monitorujące Systemy monitorowania higieny
For microbial monitoring of pathogens on surfaces.
  • Easy to use
  • Clear colour changes
  • No additional reagents
  • Results in 18/24 hours
  • 10 CFU/ml detection limit