Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 98%, LiChropur™ dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43827.0100 5.43827.0250
5.43827.0100EA 572 PLN
5.43827.0100 5.43827.0250
Kwas siarkowy(VI) 98%, LiChropur™ dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Supelco®
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
Temp. Wrzenia: 335 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 1830
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (alkalimetric) ≥98%
Identity Passes test
Colour ≤10 Hazen
Residue on ignition (as SO₄) ≤10 ppm
Al (Aluminium) ≤0,050 ppm
Ca (Calcium) ≤0,20 ppm
Cu (Copper) ≤0,010 ppm
Fe (Iron) ≤0,10 ppm
K (Potassium) ≤0,10 ppm
Mg (Magnesium) ≤0,050 ppm
Na (Sodium) ≤0,50 ppm
HPLC gradient suitability test (220, 254, 280 nm) chromophoric impurities based on 4'-hydroxyacetophenone ≤10 ppm
Chromophore purity ≥99,999%