Drukuj
Kolby Erlenmeyera do wytrząsania, z DuoCap, WHEATON®
Dostawca: DWK Life Sciences
WPFPC0125S WPFPC2000S WPFPC1000S WPFBC2000S WPFPC0500S WPFPC3000S WPFBC0250S WPFBC0500S WPFBC1000S
WHEAWPFPC0125SEA 2020 PLN
WHEAWPFPC0125S WHEAWPFPC2000S WHEAWPFPC1000S WHEAWPFBC2000S WHEAWPFPC0500S WHEAWPFPC3000S WHEAWPFBC0250S WHEAWPFBC0500S WHEAWPFBC1000S
Kolby Erlenmeyera do wytrząsania, z DuoCap, WHEATON®
Kolby Kolby Erlenmeyera
Kolby Wheaton® Erlenmeyer wykonane są z żywicy Lexan poliwęglanowej, która ma wyjątkowe właściwości mechaniczne, optyczne, elektryczne i termiczne.
  • Oferowane są sterylne kolby o płaskim dnie i z przegrodami
  • Są wytwarzane w pomieszczeniu czystym klasy 10000
  • Odpowietrzony DuoCap wykonany z polipropylenu klasy medycznej
  • Napromieniowane promieniowaniem gamma
  • Opatentowany DuoCAP® umożliwia sterylną wymianę powietrza lub szczelne uszczelnienie
Ta żywica odpowiada normom zmniejszającym palność i jest odporna na zarysowania.
Te kolby są sterylne do Sterility Assurance Level (SAL) 10⁻⁶, wielokrotnego użytku, który wykonuje hodowlę tlenową / beztlenową i minimalizuje utlenianie lub zmiany pH.
Idealny do wszystkich kultur komórek zawiesinowych, w tym bakulowirusa, bakterii i hodowli alg, a także do przygotowywania, przechowywania i wszystkich powiązanych zastosowań.
Dodatkowe informacje: Obie kolby są standardowo dostarczane z opatentowanym odpowietrzonym DuoCap.
Sposób pakowania: Są pakowane w wolne od cząstek stałych i pakowane w sterylną torbę łatwą do rozdarcia.