Drukuj
diwodorofosforan potasu koncentrat do rozcieńczania do pH 7,4, DILUT-IT® dissolution media concentrate, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
D019-00EA 0 PLN
D019-00 D019-04
diwodorofosforan potasu koncentrat do rozcieńczania do pH 7,4, DILUT-IT® dissolution media concentrate, J.T.Baker®
diwodorofosforan potasu
DILUT-IT dissolution media concentrates are produced from raw materials in accordance with USP/Ph. Eur./BP/JP guidelines under validated processes in Avantor Performance Materials' ISO certified manufacturing facilities.
Formuła: KH₂PO₄
Gęstość: 1,0000...2.0000 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011401
Numer CAS: 7778-77-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (M) at 26X Dilution (as Potassium Phosphate Monobasic) 0.045 - 0.054
Appearance Passes Test
pH at 25 °C at 26X Dilution 7.35 - 7.45
For Laboratory, Research or Manufacturing Use