Drukuj
Butelki laboratoryjne, wąska szyjka, bez zakrętki
Dostawca: Kavalier
632414375250
KAVA632414375250EA 0 PLN
KAVA632414375250
Butelki laboratoryjne, wąska szyjka, bez zakrętki
Butelki i butle Butelki szklane
Borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Certyfikaty: In compliance with DIN ISO 4796 - 1 standards