Drukuj
Złączki do rurek, w komplecie z zakrętką, gięte PBT
Dostawca: DWK Life Sciences
286230605 286230802
SCOT286230605EA 520 PLN
SCOT286230605 SCOT286230802
Złączki do rurek, w komplecie z zakrętką, gięte PBT
Okucia i złącza
Screw cap made of PBT.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
With silicone seal (VMQ).