Drukuj
Kwas propionowy 99.5-100.5% NF
Dostawca: Spectrum Chemical
Niebezpieczeństwo
P1464-200LTBL P1464-20LTBL P1464-4LTGL
SPCMP1464-200LTBLEA 242580 PLN
SPCMP1464-200LTBL SPCMP1464-20LTBL SPCMP1464-4LTGL
Kwas propionowy 99.5-100.5% NF
Kwas propionowy
Propionic acid is used as a preservative in pharmaceutical formulations.
Certyfikaty: Manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formuła: C₃H₆O₂
Temp. Wrzenia: 141 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –21 °C
Gęstość: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 49 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002756
Numer CAS: 79-09-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-176-3
Jednostka: 3463
ADR: 8,II
REACH: 01-2119486971-24
Klasyfikacja Merck : 13,07917
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.5 - 100.5%
Specific gravity at 25 °C 0.988 - 0.993
Distilling Range 138.5 - 142.5 °C
Nonvolatile Residue 0.0001
Elemental Impurities As Reported
Readily Oxidizable Substances To Pass Test
Aldehyde To Pass Test
Identification To Pass Test
Residual Solvents To Pass Test