Drukuj
Methyl Indole-2-carboxylate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 1H-indole-2-carboxylate, Indole-2-carboxylic Acid Methyl Ester
H66609.03 H66609.06
H66609.03EA 253 PLN
H66609.03 H66609.06
Methyl Indole-2-carboxylate 97%
Methyl Indole-2-carboxylate
Formuła: C₁₀H₉NO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00460779
Numer CAS: 1202-04-6
Numer WE (dawny EINECS): 214-861-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity Min. 96%