Drukuj
2-Metylo-1,3-propanodiol ≥98.0% (by GC)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 1,3-Dihydroxy-2-methylpropane
H36922.30 H36922.A1 H36922.A4
H36922.30EA 268 PLN
H36922.30 H36922.A1 H36922.A4
2-Metylo-1,3-propanodiol ≥98.0% (by GC)
2-Metylo-1,3-propanodiol
Formuła: C₄H₁₀O₂
MW: 90.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 123…125/20 mm
Temp. topnienia: –54 °C
Gęstość: 1.015 g/cm³
Temp. Zapłonu: 127 °C (261°F)
Numer MDL: MFCD00082586
Numer CAS: 2163-42-0
Numer WE (dawny EINECS): 606-809-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (Colour) Clear colourless to very pale yellow
Form Liquid
Assay (GC) ≥98.0%
Water Content (Karl Fischer Titration) ≤0.25%