Drukuj
Fiolki z powłoką, z korkiem TITESEAL®, KIMBLE®
Dostawca: DWK Life Sciences
SP60965D-1 SP60965D-3 SP60965D-7
SCERSP60965D-1EA 24530 PLN
SCERSP60965D-1 SCERSP60965D-3 SCERSP60965D-7
Fiolki z powłoką, z korkiem TITESEAL®, KIMBLE®
Vialki
These shell vials are made from clear KIMAX® N-51A borosilicate glass.
  • Plain tops
  • Open bottom TITESEAL® closures, unattached
Certyfikaty: Glass conforms to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements.