Drukuj
Chloroform 99,8 Stabilised, CHROMASOLV™ HPLC, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trichlorometan
Stabilizacja: Amylen
34854-1L 34854-2.5L 34854-4X2.5L 34854-6X1L
34854-1LEA 604 PLN
34854-1L 34854-2.5L 34854-4X2.5L 34854-6X1L
Chloroform 99,8 Stabilised, CHROMASOLV™ HPLC, Riedel-de Haën™
Chloroform
Chloroform or Trichloromethane, is an organic compound with formula CHCl3. It is a colorless, sweet-smelling, dense liquid. Suitable for HPLC and spectrophotometry.
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formuła: CHCl₃
MW: 119.38 g/mol
Temp. Wrzenia: 61 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –61.3 °C
Gęstość: 1.485 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000826
Numer CAS: 67-66-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-663-8
Jednostka: 1888
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) Min. 99.80 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid (as HCl) Max. 0.001 %
Absorbance at 250 nm Max. 1.00
Absorbance at 260 nm Max. 0.30
Absorbance 280 nm Max. 0.005
IR spectrum complying
Vapor Density 4.1 (vs air)
Refractive Index n20/D 1.445 (lit.)