Drukuj
Molibdenian(VI) sodu dihydrat 99 ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Synonim: Molybdic acid, sodium salt dihydrate, Molybdic acid sodium salt dihydrate, Molybdic acid disodium salt dihydrate, di-Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdenum oxide dihydrate
331058-500G 331058-2.5KG
331058-500GEA 2570 PLN
331058-500G 331058-2.5KG
Molibdenian(VI) sodu dihydrat 99 ACS, Fluka™
Molibdenian(VI) sodu dihydrat
Formuła: Na₂MoO₄·2H₂O
MW: 241.95 g/mol
Temp. topnienia: 100 °C (–H₂O of crystall.)
Gęstość: 2.700 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149170
Numer CAS: 10102-40-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-551-7
Klasyfikacja Merck : 13,08718
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.5 - 103.0 %
pH (5 %, 25 °C) 7.0 - 10.5
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.015 %