Drukuj
Wodorotlenek sodu 5.0 M NaOH (5.0N) roztwór volumetryczny, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
656046-6X1L 656046-1L
656046-6X1LEA 1130 PLN
656046-6X1L HONC656046-1L
Wodorotlenek sodu 5.0 M NaOH (5.0N) roztwór volumetryczny, Fluka™
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
Temp. Wrzenia: 105…140 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: –12…–10 °C
Gęstość: 1,327 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Jednostka: 1824
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 4.900 - 5.100 N
Traceable to NIST SRM effective
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)