Drukuj
Wodorotlenek sodu 1.0 M NaOH (1.0N) volumetric solution, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
319511-2L 319511-500ML 319511-6X1L 319511-1L
319511-2LEA 390 PLN
319511-2L 319511-500ML 319511-6X1L 319511-1L
Wodorotlenek sodu 1.0 M NaOH (1.0N) volumetric solution, Fluka™
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 100 °C
Temp. topnienia: 0 °C
Gęstość: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,08627
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 0.950 - 1.050 N
Carbonate (as Na₂CO₃) Max. 0.03 N
Traceable to NIST SRM effective
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)