Drukuj
chlorek sodu 99,0-100,5 Dried, Puriss., meetSpec_BP,Ph.Eur.,USP Al_0,00002, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Synonim: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
13423-1KG 13423-4X5KG 13423-5KG 13423-25KG 13423-6X1KG
13423-1KGEA 215 PLN
13423-1KG 13423-4X5KG 13423-5KG 13423-25KG 13423-6X1KG
chlorek sodu 99,0-100,5 Dried, Puriss., meetSpec_BP,Ph.Eur.,USP Al_0,00002, Fluka™
chlorek sodu
Formuła: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Temp. Wrzenia: 1.465 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 800 °C
Gęstość: 2.160 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003477
Numer CAS: 7647-14-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-598-3
Klasyfikacja Merck : 14,08599
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 100.5 %
Loss on drying (105°C, 2 h) Max. 0.5 %
Acidity or alkalinity complying
Aluminium (Al) Max. 0.2 ppm
Arsenic (As) Max. 1 ppm
Barium (Ba) complying
Iron (Fe) Max. 2 ppm
Potassium (K) Max. 500 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Bromide (Br) Max. 0.005 %
Iodide (I) test complying
Ferrocyanides complying
Nitrite (NO₂) complying
Phosphate (PO₄) Max. 25 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 200 ppm
Appearance of the solution complying
Mg, earth alkali metals (as Ca) Max. 100 ppm
Identity complying
Residual solvents complying