Drukuj
Pirydyna 99,0 ACS, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Azabenzene, Azine
360570-1L 360570-100ML 360570-2.5L
360570-1LEA 1350 PLN
360570-1L 360570-100ML 360570-2.5L
Pirydyna 99,0 ACS, Riedel-de Haën™
Pirydyna
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications
Formuła: C₅H₅N
MW: 79.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 115 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –42 °C
Gęstość: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12.4 %(V)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011732
Numer CAS: 110-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-809-9
Jednostka: 1282
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Ammonia (NH₃) Max. 0.002 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.001 %
Solubility in water complying
KMnO₄ reducing substances complying
Appearance complying
Vapor Density 2.72 (vs air)
Vapor Pressure 20 mmHg ( 25 °C)