Molecular sieve dehydrate, beads 10-20 mesh Drying Solvents, indicator_with, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
69839-1KG
69839-250G
69839-1KGEA
2640
PLN
69839-1KG
69839-250G
Molecular sieve dehydrate, beads 10-20 mesh Drying Solvents, indicator_with, Fluka™
Molecular sieve dehydrate
Wyniki testów specyfikacyjnych
Particle Size | 10-20 mesh |
Appearance (color) | complying |
Loss on ignition (900°C) | Max. 3 % |
Grain size 1-3 mm | Min. 95 % |