Drukuj
Kwas chlorowodorowy 0.01 M HCl (0.01N) roztwór volumetryczny, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
35334-1L 35334-2.5L 35334-6X1L
35334-1LEA 549 PLN
35334-1L 35334-2.5L 35334-6X1L
Kwas chlorowodorowy 0.01 M HCl (0.01N) roztwór volumetryczny, Fluka™
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
Temp. Wrzenia: 100 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: 0 °C
Gęstość: 1,0 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor 0.95 - 1.05
Ammonium (NH₄) Max. 3 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 1 ppm