Drukuj
Diatomaceous earth, proszek suitable for most filtrations, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Celite®
D3877-5KGEA 2880 PLN
D3877-5KG D3877-1KG D3877-500G
Diatomaceous earth, proszek suitable for most filtrations, Fluka™
Diatomaceous earth
Formuła: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Temp. topnienia: 450 °C
Gęstość: 2,4 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00132803
Numer CAS: 68855-54-9
Numer WE (dawny EINECS): 293-303-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance of the substance complying