Chlorek wapnia dihydrat ≥99.0%, Reagent Grade
Dostawca: Honeywell Chemicals
|
Uwaga
|
Synonim:
Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
C3881-500G
C3881-12KG
C3881-2.5KG
C3881-500GEA
169
PLN
C3881-500G
C3881-12KG
C3881-2.5KG
Chlorek wapnia dihydrat ≥99.0%, Reagent Grade
Chlorek wapnia dihydrat
- ≥95% for general laboratory use.
Formuła:
CaCl₂·2H₂O Temp. Wrzenia: 1,900 °C (1.013 hPa) Temp. topnienia: 765 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149613 Numer CAS: 10035-04-8 Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 99.0 - 105.0 % |
Appearance of the solution | complying |
Colour of the solution | complying |