Drukuj
węglan amonu ≥30,0% NH3 basis ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Salt of hartshorn
207861-500G 207861-100G
207861-500GEA 456 PLN
207861-500G 207861-100G
węglan amonu ≥30,0% NH3 basis ACS, Fluka™
węglan amonu
Formuła: (NH₄)₂CO₃
MW: 96.09 g/mol
Temp. topnienia: >59 °C
Gęstość: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010890
Numer CAS: 506-87-6
Numer WE (dawny EINECS): 208-058-0
Klasyfikacja Merck : 13,00508
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay of NH₃ Min. 30.0 %
Non-volatile matter Max. 0.01 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Total S (as SO₄) Max. 0.002 %