Drukuj
2-Propanol ≥99.85%, CHROMASOLV™ dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
34863-7L 34863-45L 34863-2.5L 34863-1L 34863-4X2.5L 34863-6X1L 34863-185L 34863-18L 34863-30L-RC
34863-7LEA 3580 PLN
34863-7L 34863-45L 34863-2.5L 34863-1L 34863-4X2.5L 34863-6X1L 34863-185L HONC34863-18L HONC34863-30L-RC
2-Propanol ≥99.85%, CHROMASOLV™ dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Riedel-de Haën™
2-Propanol
2-Propanol (Isopropyl alcohol, Isopropanol, IPA) is a colorless solvent and is the simplest example of a secondary alcohol. It can dissolve a wide range of non-polar compounds and works well as a degreaser. Propanol-2 has a boiling point of 82 °C. Suitable for HPLC and spectrophotometry.
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formuła: (CH₃)₂CHOH
Temp. Wrzenia: 77…83 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: –90 °C
Gęstość: 0,784…0.786 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011674
Numer CAS: 67-63-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-661-7
Jednostka: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Klasyfikacja Merck : 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 99.85 %
Non-volatile matter Max. 0.0003 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Free acid (as C₂H₅COOH) Max. 0.001 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 260 nm Max. 0.01
Absorbance at 230 nm Max. 0.10
Absorbance at 220 nm Max. 0.20
Absorbance at 210 nm Max. 0.70
Absorbance at 205 nm Max. 1.0
APHA Max. 10
Vapor Pressure 33 mmHg ( 20 °C)
Refractive Index n20/D 1.377 (lit.)