Drukuj
Chusteczki do pomieszczeń czystych, sterylne, Quiltec® I
Dostawca: CONTEC
LWQS0002 LWQS0001 LWQT0031
115-2143EA 6590 PLN
115-2143 CONTLWQS0001 115-2449
Chusteczki do pomieszczeń czystych, sterylne, Quiltec® I
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, sterylne
Dwie warstwy dzianej tkaniny poliestrowej są laminowane razem, co daje trwałą chusteczkę z ponad dwukrotnie większą chłonnością poszczególnych warstw.
  • Chusteczki o szczelnej krawędzi oferują wyjątkowo wysoką zdolność sorpcyjną
  • Niezwykle niska emisja zarówno w cząstkach jak i włóknach
  • Znakomita sorbencja z rozpuszczalnikami
  • Odporność na ścieranie i chemikalia
Recommended for Grade A/B or ISO Class 5 cleanroom environments.
Kolor : Biały