Drukuj
Glutaraldehyd 25% roztwór wodny, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
20873.320EA 450 PLN
20873.320 20873.290 20873.460 20873.180
Glutaraldehyd 25% roztwór wodny, GPR RECTAPUR®
Glutaraldehyd
Formuła: C₅H₈O₂
Temp. topnienia: –6 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007025
Numer CAS: 111-30-8
Jednostka: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance clear colourless or yellow liquid
Assay 23 - 27 %
Color scale max. 50 APHA
Density (d20 °C/4 °C) 1,055 - 1,065
pH 3,2 - 4,2
Methanol max.0,03%