Drukuj
VWR®, Cleanroom Socks, Non ESD, jednorazowe
Dostawca: VWR Collection
113-9407EA 2650 PLN
113-9407 113-9408
VWR®, Cleanroom Socks, Non ESD, jednorazowe
Odzież jednorazowa
Jednorazowe skarpetki wykonane z przędzy poliestrowej.
  • Ultra czyste leczenie
  • Niska generacja cząstek
  • Odporność na tarcie
  • Miękki i wygodny w noszeniu
Nadaje się do stosowania w czystych pomieszczeniach klasy ISO 4 do 6 (klasa 10 do 1000).
Used disposable socks can be recycled using the Fabrics and Clothing Zero Waste Box™ from TerraCycle.