Aluminium oxide activated basic Brockmann Grade I ~150 mesh, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
199443-1KG
199443-5KG
199443-20KG
199443-1KGEA
638
PLN
199443-1KG
199443-5KG
199443-20KG
Aluminium oxide activated basic Brockmann Grade I ~150 mesh, Fluka™
Aluminium oxide activated basic
Formuła:
Al₂O₃ Temp. Wrzenia: 2,980 °C (1.013 hPa) Gęstość: 3,960 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003424 Numer CAS: 1344-28-1 Numer WE (dawny EINECS): 215-691-6 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Brockmann Number (Activity) I (val.ref) | complying |
pH (10 % susp., 20°C) | 8.5 - 10.5 |
Spez. surface (BET) | 184.5 - 225.5 m²/g |
Fe (as Fe₂O₃) | Max. 0.03 % |
Na (as Na₂O) | Max. 0.4 % |
Silicon (as SiO₂) | Max. 0.03 % |
Chloride (Cl) | complying |
Grain size 0.04-0.30 mm | Min. 95 % |
Form | powder |