Drukuj
Kolby destylacyjne, żeliwne, z ramieniem bocznym, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
216542808 246542805
SCOT216542808EA 2330 PLN
SCOT216542808 SCOT246542805
Kolby destylacyjne, żeliwne, z ramieniem bocznym, DURAN®
Kolby Kolby destylacyjne
Kolby te są wytwarzane z odpornego na hydrolitę szkła borokrzemianowego 3.3, które jest zdefiniowane jako typ I, klasa A w specyfikacji E 438 ASTM.
  • Pojemność: 125 ml
  • Ramię boczne: długość 100 mm, średnica 7 mm
Te kolby są dostępne z dwoma różnymi łącznikami, albo szlifem NS 19/26, albo obrzeżem z koralikami.
Certyfikaty: Przestrzegać wymagań ASTM D86 i DIN EN ISO 3405.