Drukuj
Rękawice chemoodporne, Tychem® NP530
Dostawca: DuPont
NP5300BK100288
112-5463EA 0 PLN
112-5463
Rękawice chemoodporne, Tychem® NP530
Rękawice
Te rękawice są wykonane z bawełnianej flokowanej podszewki z podwójnie zanurzonym neoprenem i powłoką z naturalnej gumy i są odporne na szeroki zakres chemikaliów.
  • Wygodne, elastyczne i wrażliwe na dotyk
  • Tłoczony uchwyt ułatwia spływ płynu
  • Wskaźnik zużycia nadmierny
  • Niewzmacniane
Idealne do dokładnego przenoszenia w środowiskach, w których obecne są rozpuszczalniki.
Certyfikaty: EN 388:2016 (2021X), EN ISO 374-1:2016 Typ A (AKLMNT), EN 374-5:2016 (VIRUS); Kat. III
Zatwierdzony do kontaktu z żywnością.