Drukuj
Rękawice chemoodporne, Tychem® NT430
Dostawca: DuPont
NT4300BU080288 NT4300BU110288
112-5478EA 0 PLN
112-5478 112-5481
Rękawice chemoodporne, Tychem® NT430
Rękawice
Te w 100% nitrylowe rękawice to idealna hybryda do prac wymagających chemicznej wydajności oraz optymalnego dopasowania, wyczucia i komfortu.
  • Bardzo wygodny hybrydowy nitryl
  • Lekkie z odczuciem drugiej skóry
  • Wytłoczone wykończenie wzoru zapewnia skuteczny i długotrwały chwyt
Idealne do pracy w wilgotnym lub tłustym środowisku oraz do przenoszenia małych części.
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Typ A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016 (VIRUS); Kat. III
Zatwierdzony do kontaktu z żywnością.