Drukuj
Pomiary BZT i respirometryczne, Bluetooth®, OxiTop®-IDS
Dostawca: WTW
209700 209701 209702 209704 209732 2FD56W 2FD57W 209714 209716 209711 209713 209721 209723 209725 209727 209729 209731
WTWA209700EA 2960 PLN
WTWA209700 WTWA209701 WTWA209702 662-2317 WTWA209732 662-2318 662-2319 705-1185 705-1186 705-1181 705-1184 705-1182 705-1187 662-2345 705-1188 705-1189 705-1183
Pomiary BZT i respirometryczne, Bluetooth®, OxiTop®-IDS
Systemy pomiarowe BZT
System OxiTop®-IDS (z inteligentnymi czujnikami cyfrowymi) to nowoczesny przyrząd pomiarowy przeznaczony do wszelkiego rodzaju badań respirometrycznych. Wszechstronny OxiTop®-IDS nadaje się zarówno do badań tlenowych, jak i beztlenowych.
Wszystkie głowice mogą być używane niezależnie od dowolnego glukometru do normalnych pomiarów BZT od 1 do 7 dni.
  • Przedstawienie krzywych do monitorowania Pomiar równoległy różnych badań i metod
  • Podświetlany graficzny wyświetlacz LCD obsługuje wprowadzanie parametrów i informacje użytkownika, a także odczytywanie wyników poś