Drukuj
Hanus solution (Iodine bromine) 0.1 M IBr roztwór volumetryczny, dla okreslenia stezenia jodu, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
35097-1L 35097-500ML
35097-1LEA 1120 PLN
35097-1L 35097-500ML
Hanus solution (Iodine bromine) 0.1 M IBr roztwór volumetryczny, dla okreslenia stezenia jodu, Fluka™
Hanus solution (Iodine bromine)
Formuła: IBr
Gęstość: 1,06 g/cm³
Temp. Zapłonu: 40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011353
Jednostka: 2789
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 0.0985 - 0.1014 mol/l