Drukuj
Amoniak solution 25%, LiChropur™ dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43830.0100 5.43830.0250
5.43830.0100EA 198 PLN
5.43830.0100 5.43830.0250
Amoniak solution 25%, LiChropur™ dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Supelco®
Amoniak
  • for HPLC LiChropur®
Formuła: NH₃
Temp. Wrzenia: 37,7 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,903 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011418
Numer CAS: 7664-41-7
Jednostka: 2672
ADR: 8,III