Drukuj
EDTA sól disodowa solution 0.1 mol/l (0.1M) volumetric solution
Dostawca: PanReac AppliChem
Synonim: Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt dihydrate, Kestranal® 2S 2 H2O, Edetic acid disodium salt dihydrate, Titriplex III, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt dihydrate, Kestranal® 2S dihydrate, Edetate disodium dihydrate
181670.1211 181670.1315
APPC181670.1211EA 177 PLN
APPC181670.1211 APPC181670.1315
EDTA sól disodowa solution 0.1 mol/l (0.1M) volumetric solution
EDTA sól disodowa
Certyfikaty: Traceable to NIST.
Formuła: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MW: 372.24 g/mol
Numer MDL: MFCD00150037
Numer CAS: 6381-92-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer at 20°C 0.999 - 1.001