Te ekonomiczne zestawy do usuwania wycieków łączą w sobie środki pochłaniające i instrukcje w pojemniku oszczędzającym miejsce. Są one idealne dla pracowników w podróży, takich jak kierowcy ciężarówek, pracownicy terenowi itp.
- Zwiększenie wydajności i efektywności pracowników
- Szybka reakcja na rozlanie
- Żółta torba z PVC zapewnia wysoką widoczność podczas przechowywania w celu kontroli rozlania
- Wysoce wszechstronny, odporny na działanie środków powierzchniowo czynnych, ognioodporny
- Wodoodporny, lekki worek utrzymuje sorbenty w suchości
Jaskrawo zabarwiony absorbent pochłania szeroką gamę agresywnych chemikaliów, pozostając chemicznie obojętnym. Białe absorbenty zbierają płyny na bazie ropy naftowej, farby i nierozpuszczalne w wodzie chemikalia, jednocześnie odpychając wodę - doskonałe do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Szare absorbenty zbierają ciecze wodne, ropopochodne i nieagresywne, chemiczne.
Informacje do zamówienia: Każdy zestaw jest dostarczany z 25 podkładkami (410×510 mm), 4 skarpetami (Ø 76×1220 mm) i jedną instrukcją.
Sposób pakowania: Pakowane w trwałą, przezroczystą torbę z PVC z paskiem na ramię.