Bufor wodorowęglanu trietyloamonu, 1 M, bufor lotny do HPLC, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
17902-100ML
17902-500ML
17902-100MLEA
610
PLN
17902-100ML
17902-500ML
Bufor wodorowęglanu trietyloamonu, 1 M, bufor lotny do HPLC, Fluka™
Bufory
Bufory do chromatografii
Triethylammonium bicarbonate buffers are volatile buffer for HPLC.
- Non-volatile matter: max. 0,05 %
- pH (20 °C): 8,4 to 8,6
- Absorbance at 260 nm: Max. 0,04
- Absorbance at 280 nm: Max. 0,04