Drukuj
Rękawice odporne na wysoką temperaturę
Dostawca: JUTEC
H125A238-W2 H121A240-W2 H123A230-W2 H125A238-W2-9
JUTEH125A238-W2EA 1250 PLN
JUTEH125A238-W2 JUTEH121A240-W2 JUTEH123A230-W2 JUTEH125A238-W2-9
Rękawice odporne na wysoką temperaturę
Rękawice
5-finger gloves made of aluminised preox-aramide fabric.
  • Available as 3-finger or 5-finger gloves or mittens
  • Provide protection against contact heat up to 250 °C (radiant heat up to 1000 °C)
  • Soft, flexible material
For use when working with tools in foundries. Also ideal for glass processing.
Certyfikaty: EN 388 (3443), EN 407 (423444); Cat. III