Drukuj
VWR® SMART5, system dokumentacji żelowej
Dostawca: VWR
VWR®
730-0496EA 27400 PLN
730-0496
VWR® SMART5, system dokumentacji żelowej
Systemy do fotodokumentacji
VWR SMART5 to zintegrowany system nowej generacji do obrazowania analiz DNA i białek, a także dokumentacji elektroforezy żelowej.
  • Kompaktowa stacja robocza
  • Wyposażona we wbudowany sterownik, ekran dotykowy i oprogramowanie SMART5
  • Obiektyw zmiennoogniskowy z napędem silnikowym
  • Kamera 5 MP
  • Opcje oświetlenia białego, UV i niebieskiego
  • Pełna łączność sieciowa (opcjonalnie)
SMART5 is the ultimate in compact gel documentation workstations. Using a choice of UV, blue or white lighting options, you can capture and edit images of fluorescent ethidium bromide, SYBR® Safe or GelGreen™ DNA gels and protein gels stained with Coomassie Blue at the workstation.
For an entry level system, the SMART5 comes with a ground breaking 5 MP CCD camera giving superb pixel resolution and unrivalled sensitivity. SMART5 offers a maximum viewing area of 20×24 cm which is very large for such a small, compact unit.
Dodatkowe informacje: Complete system includes 5 MP camera with motor-driven zoom lens f1.2; epi white light for sample positioning; UV032 filter; image capture and GeneTools analysis software. Transilluminator and converter screens not supplied (available separately).