Drukuj
Rękawice przemysłowe, olejoodporne, HyFlex® 11-939
Dostawca: Ansell
11-939/6 11-939/11 11-939/7 11-939/10 11-939/8 11-939/9
ANSE11-939/6EA 1110 PLN
ANSE11-939/6 ANSE11-939/11 ANSE11-939/7 ANSE11-939/10 ANSE11-939/8 ANSE11-939/9
Rękawice przemysłowe, olejoodporne, HyFlex® 11-939
Rękawice
Technologia RIPEL zapobiega kontaktowi oleju ze skórą, zapewniając bezpieczeństwo i suchość dłoni.
  • Technologia GRIP zapewnia średnio 13% lepszą przyczepność w celu bezpieczniejszego obchodzenia się z mokrymi lub oleistymi materiałami
  • Chroni przed zranieniem, narażeniem na olej i płyny przemysłowe
  • Niezwykle lekka konstrukcja zapewnia zręczność i wysoki poziom komfortu
  • Wzmocnione kciuki w kroku dla zwiększenia ochrony i wysokiej trwałości powłoki FORTIX do 12x w celu przedłużenia żywotności produktu
  • Design i technologia ZONZ Comfort Fit zapewniają całodzienny komfort i nie zawierają silikonu
  • Poprawiona odporność na ścieranie do 40% i najlżejsza waga do 20%
Typowe zastosowania obejmują: Maszyny i urządzenia, produkcja metali, motoryzacja, montaż i kontrola elementów, kompletacja, mocowanie elementów, sprawdzanie części, regulacja elementów paneli.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4X42B), Kat. II