Drukuj
Wkładki, półortopedyczne, Sensicare Lady High
Dostawca: ELTEN
204085/35 204085/36 204085/37 204085/38 204085/39 204085/40 204085/41 204085/42
ELTN204085/35EA 45.2 PLN
ELTN204085/35 ELTN204085/36 ELTN204085/37 ELTN204085/38 ELTN204085/39 ELTN204085/40 ELTN204085/41 ELTN204085/42
Wkładki, półortopedyczne, Sensicare Lady High
Wkładki do butów
Ladies fit, semi-orthopaedic inlay sole, full-length with high height arch.
  • Anatomically shaped footbed for natural heel-to-toe movement of the foot
  • Dimensionally stable and permanently flexible
  • Excellent cushioning properties provide relief for the back
  • Skin-friendly material
Suitable for ESD safety shoes (electrical resistance of 10⁵ - 10⁷ Ohm).
Colour: Black/green
Certyfikaty: EN ISO 20345; EN ISO 20347