Drukuj
Pompy VARIO® select do zastosowań chemicznych
Dostawca: VACUUBRAND
20700200 20733550 20737550 20738450
131-0012EA 18573 PLN
131-0012 131-0029 131-0046 131-0052
Pompy VARIO® select do zastosowań chemicznych
Pompy Membranowe pompy próżniowe
Kontroler VACUU·SELECT ułatwia pracę i pozwala systemom pompowania do zastosowań chemicznych VARIO select zapewnić niezrównaną precyzję. Pompy pracują cicho i reagują na zapotrzebowanie w czasie rzeczywistym, dopasowując prędkość pompowania do warunków procesu. Intuicyjny kontroler VACUU·SELECT obejmuje predefiniowane aplikacje dla wszystkich
popularnych procesów próżniowych.
  • Doskonałe połączenie pompowania z kontrolowaną prędkością i intuicyjnym sterowaniem opartym na aplikacji
  • Uprość pracę laboratoryjną dzięki kontrolerowi próżni VACUU·SELECT z graficznym interfejsem użytkownika i predefiniowanymi aplikacjami
  • Automatyczne wykrywanie temperatury wrzenia i ciągła optymalizacja poziomów podciśnienia w celu skrócenia czasu procesu
  • Cicha praca, niskie wibracje i wyjątkowo długie okresy międzyserwisowe
  • Przyjazny dla środowiska: wyjątkowo niskie zużycie energii i wydajne odzyskiwanie rozpuszczalnika
Wykonany ze szkła z powłoką ochronną separator na wlocie zabezpiecza pompę przed dostaniem się cząstek i kropel cieczy w celu ochrony przed uszkodzeniem i wydłużenia jej trwałości. Skraplacz oparów na wylocie zapewnia praktycznie całkowity odzysk rozpuszczalników. Działa on po podłączeniu do instalacji wody lodowej lub agregatu chłodzącego i pozwala odzyskać medium i chronić środowisko.
PC 3001 VARIO select
Trójstopniowa pompa do zastosowań chemicznych o wysokiej wydajności uzyskiwania próżni i dużej skuteczności zasysania. Bezolejowa, nadaje się do pracy z nawet wysoko wrzącymi rozpuszczalnikami.
PC 3002 VARIO select
Dwustopniowa pompa MZ 2C VARIO w sercu zestawu PC 3002 VARIO pozwala na pracę z większością typowych rozpuszczalników.
PC 3003 VARIO select
Dzięki wysokiej prędkości pracy i niskiej wartości próżni ten model sprawdzi się w najbardziej wymagających zastosowaniach przy pracy z nawet wysoko wrzącymi rozpuszczalnikami w niskich temperaturach.
PC 3004 VARIO select
Dzięki wysokiej prędkości pracy i niskiej wartości próżni ten model sprawdzi się w najbardziej wymagających zastosowaniach przy pracy z nawet wysoko wrzącymi rozpuszczalnikami.
Dodatkowe informacje: Zestaw modernizacyjny pozwala na zdalne sterowanie pompą próżniową PC 3001 VARIO select. Zestaw zawiera trójnik VACUU·BUS, przewód 2 m oraz elementy montażowe (w tym pokrywę obszaru montażowego na obudowie pompy PC 3001 VARIO select). Sterownik VACUU·SELECT jest od razu wyposażony w podstawkę.
Dodatkowe informacje: Pompa jest zmontowana, gotowa do użycia, z dołączonym podręcznikiem obsługi.