Drukuj
Wagi Analityczne, Cubis® II
Dostawca: Sartorius Balances
MCA124SI-CEU MCA124SI-S00 MCA124SU-CEU MCA124SU-S00 MCA224SI-CEU MCA224SI-S00 MCA224SU-CEU MCA224SU-S00 MCA324SI-CEU MCA324SI-S00 MCA324SU-CEU MCA324SU-S00 MCA524SI-CEU MCA524SI-S00 MCA524SU-CEU MCA524SU-S00 MCE124SU-S00 MCE224SU-CEU MCE224SU-S00 MCE324SU-CEU MCE324SU-S00
611-4687EA 86920 PLN
611-4687 611-4688 611-4689 611-4690 611-4705 611-4706 611-4707 611-4708 611-4721 611-4722 611-4723 611-4724 611-4733 611-4734 611-4735 611-4736 611-4756 611-4765 611-4766 611-4775 611-4776
Wagi Analityczne, Cubis® II
Wagi
Gama Cubis® II ma konstrukcję modułową, która umożliwia klientowi wybór komponentów pasujących do danego obszaru zastosowania. Dla klienta ta konfigurowalna koncepcja oznacza ważenie wysokiej jakości oraz wysoki stopień elastyczności, bez konieczności inwestowania w drogi sprzęt wyposażony w funkcje, które mogą nigdy nie być wykorzystane.
  • Wybór osłony przeciwwiatrowej: szklaną (U); przesuwaną automatycznie (A) lub z wbudowanym dejonizatorem do skutecznego usuwania ładunków statycznych (I)
  • Szybkie i łatwe automatyczne poziomowanie z użyciem silnika
  • Czujnik kontroli gestów rozpoznaje cztery gesty, umożliwia otwieranie lub zamykanie automatycznej osłony przeciwwiatrowej, uruchamianie jonizatora lub wysyłanie dokumentu do urządzenia
  • Pakiety łączności łączą się z różnymi laboratoryjnymi systemami informacyjnymi (Windows File Server (SMB), FTP, FTPS i STARLIMS) bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania
  • Wbudowany jonizator usuwa ładunki elektrostatyczne po naciśnięciu klawisza lub automatycznie po zamknięciu osłony przeciwwiatrowej
  • Pełna integralność danych zgodna z zasadami ALCOA+, ścieżka audytu wag to zabezpieczony przed manipulacją, elektroniczny plik dziennika z sygnaturą czasową, z możliwością śledzenia do czasu UTC, waga wyposażona w pamięć Alibi
Two different user interfaces are available to cover all facets of laboratory applications and enable a range of options for balance operation. The customer can then add the appropriate weighing platform to the choice of control unit. For these analytical balances the choices are, not only the control unit and balance capability, but the type of draft shielding that will benefit the application. Choice of automatic glass draft shield with or without integrated ionizer.
Podstawowy interfejs użytkownika MCE: Jest to duży wyświetlacz dotykowy o wysokim kontraście z fabrycznie zainstalowanymi podstawowymi aplikacjami ważenia dla łatwej obsługi.
Zaawansowany interfejs użytkownika MCA: Jest to duży 7" kolorowy wyświetlacz dotykowy z funkcjami dotyku, przewijania i przesuwania, z fabrycznie zainstalowanymi podstawowymi aplikacjami do ważenia i różnorodnymi pakietami QApp do opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania. Dostępny jest również opcjonalny czujnik klimatu, który monitoruje wpływające zmienne środowiskowe, zapewniając, że temperatura, ciśnienie i wilgotność nie wpływają negatywnie na wyniki. Centrum stanu wyświetla wszystkie informacje o wadze i warunkach środowiskowych (kalibracja, poziomowanie, temperatura, wilgotność, ciśnienie powietrza i serwis) na pulpicie, zapewniając szczegółową pomoc i wsparcie w przypadku ostrzeżeń lub błędów.
Various Q-Apps, customer-specific applications, can be integrated into the balance. The applications are used to create customer-specific weighing tasks. These are reloadable application programs that guide the user step-by-step through the specific workflow, guaranteeing that the procedures described in the corresponding SOPs are observed at all times. As individual Q-Apps are performed according to their specific application, a variety of solutions for differential weighing, formula and filling quantity control applications are available as Q-App packages. Workflows can be performed independently and do not necessarily require a PC connection.
Certyfikaty: Spełnia wszystkie wymagania zgodności z dyrektywą FDA 21 CFR część II i załącznikiem II UE.
Informacje do zamówienia: There are different optional software packages, each contains applications or functions to enhance and customise the balance for the users’ workflows. Choice of QApp package: Pharma; Advanced applications: Utilities; Connectivity or the all inclusive QApps package includes all of these 4 packages.
Uwaga: Note: Models with suffix -CEU are verified version Europe (except FR) and -S00 suffix denotes standard version worldwide.