Drukuj
Rury ETFE
Dostawca: Cytiva
18-1120-96 18-1121-36
18-1120-96EA 351 PLN
18-1120-96 18-1121-36
Rury ETFE
Przewody, kapilary i rury Przewody rurowe
Ethylenetetrafluorethylene tubing (ETFE) is designed for use with AKTA systems.
White/clear tubing for easy identification.