Drukuj
Rękawice skórzane, uvex top grade 8000
Dostawca: UVEX
6029509 6029510 6029511
UVEX6029509EA 418 PLN
UVEX6029509 UVEX6029510 UVEX6029511
Rękawice skórzane, uvex top grade 8000
Rękawice
Te rękawice ochronne wykonane są z wyjątkowo trwałej skóry z oddychającą bawełną z tyłu dłoni.
  • Ochrona palców, nadgarstka i kostek
  • Dobra odporność na ścieranie mechaniczne
  • Wyjątkowa przyczepność na suchych i (lekko) wilgotnych narzędziach
  • Doskonały komfort noszenia
Rękawica składa się z podwójnie zszytych szwów, gumowanego mankietu i pełnej skóry licowej, palca wskazującego, opuszek palców, kostki i kciuka.
Typowe zastosowania obejmują: Montaż, inspekcja, obróbka metali od lekkich do średnich oraz prace ręczne.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4144X)